Stampa…
4-(Trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzimidamide hydrochloride
PC446016-5G PC446016-1G
APOSPC446016-5GEA 90.2 EUR
APOSPC446016-5G APOSPC446016-1G
4-(Trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
4-(Trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
Formula: C₈H₇F₃N₂·HCl
Peso molecolare: 224,61 g/mol
Punto di fusione: 167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114431
CAS Number: 38980-96-0