Stampa…
N'-[2-Phenoxy-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
PC446011-1G PC446011-500MG
APOSPC446011-1GEA 183 EUR
APOSPC446011-1G APOSPC446011-500MG
N'-[2-Phenoxy-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[2-Phenoxy-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₅H₂₀F₃N₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568260
CAS Number: 1053657-91-2