N'-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
Fornitore: Apollo Scientific
PC446010-1G
PC446010-500MG
APOSPC446010-1GEA
183
EUR
APOSPC446010-1G
APOSPC446010-500MG
N'-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
N'-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
Formula:
C₁₆H₂₂F₃N₃O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10568255 CAS Number: 1053657-61-6 |