Stampa…
N'-[1-Amino-2-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
PC446006-1G PC446006-500MG
APOSPC446006-1GEA 183 EUR
APOSPC446006-1G APOSPC446006-500MG
N'-[1-Amino-2-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₅H₁₇F₆N₃O₂
Peso molecolare: 385,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568198
CAS Number: 1053656-14-6