Stampa…
N'-[1-Amino-2-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
PC446002-1G PC446002-500MG
APOSPC446002-1GEA 219 EUR
APOSPC446002-1G APOSPC446002-500MG
N'-[1-Amino-2-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₄H₁₈F₃N₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568188
CAS Number: 1053655-89-2