Stampa…
N'-[1-Amino-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
PC446001-1G PC446001-500MG
APOSPC446001-1GEA 183 EUR
APOSPC446001-1G APOSPC446001-500MG
N'-[1-Amino-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₆F₃N₃O₃
Peso molecolare: 319,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568179
CAS Number: 1053655-71-2