Stampa…
4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4456-1G PC4456-5G
APOSPC4456-1GEA 58.2 EUR
APOSPC4456-1G APOSPC4456-5G
4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid 97%
4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid
Formula: C₅H₅F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00156072
CAS Number: 110003-22-0
UN: 3265
ADR: 8,III