Stampa…
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4452-100G PC4452-250G PC4452-25G
APOSPC4452-100GEA 503 EUR
APOSPC4452-100G APOSPC4452-250G APOSPC4452-25G
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane 97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane
Formula: C₆H₁₃F₃O₂Si
Punto di ebollizione: 85 °C/150mmHg
Densità: 1,089 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 57,8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053175
CAS Number: 358-67-8
EINECS: 206-619-4
UN: 1993
ADR: 3,III