Stampa…
2-Chloro-5-fluoro-4-iodopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC445042-1G PC445042-5G
APOSPC445042-1GEA 59.7 EUR
APOSPC445042-1G APOSPC445042-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-iodopyridine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-iodopyridine
Formula: C₅H₂ClFIN
Peso molecolare: 257,43 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095306
CAS Number: 884494-49-9