Stampa…
2-Fluoro-4-iodo-6-methylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-4-iodo-6-picoline
PC445040-1G PC445040-250MG
APOSPC445040-1GEA 473 EUR
APOSPC445040-1G APOSPC445040-250MG
2-Fluoro-4-iodo-6-methylpyridine 95%
2-Fluoro-4-iodo-6-methylpyridine
Formula: C₆H₅FIN
Peso molecolare: 237,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095298
CAS Number: 884494-45-5