Stampa…
3-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC445039-100G PC445039-25G PC445039-5G
APOSPC445039-100GEA 447 EUR
APOSPC445039-100G APOSPC445039-25G APOSPC445039-5G
3-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine 95%
3-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine
Formula: C₅H₂BrClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095269
CAS Number: 884494-36-4