2-Chloro-5-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC445038-100MG
PC445038-250MG
APOSPC445038-100MGEA
60.9
EUR
APOSPC445038-100MG
APOSPC445038-250MG
2-Chloro-5-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-hydroxypyridine
Formula:
C₆H₄ClFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095268 CAS Number: 884494-35-3 |