Stampa…
5-Fluoro-2-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC445034-250MG PC445034-1G PC445034-5G
APOSPC445034-250MGEA 43.7 EUR
APOSPC445034-250MG APOSPC445034-1G APOSPC445034-5G
5-Fluoro-2-nitropyridine
5-Fluoro-2-nitropyridine
Formula: C5H3FN2O2
Peso molecolare: 142,0879 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03092917
CAS Number: 779345-37-8