Stampa…
3-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-2-fluoro-6-picoline
PC445031-1G PC445031-25G PC445031-5G
APOSPC445031-1GEA 94.5 EUR
APOSPC445031-1G APOSPC445031-25G APOSPC445031-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine
3-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrFN
Peso molecolare: 190,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095080
CAS Number: 375368-78-8