Stampa…
4-Fluoro-3-methylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC445030-250MG PC445030-1G PC445030-5G
APOSPC445030-250MGEA 199 EUR
APOSPC445030-250MG APOSPC445030-1G APOSPC445030-5G
4-Fluoro-3-methylpyridine 97%
4-Fluoro-3-methylpyridine
Formula: C₆H₆FN
Peso molecolare: 111,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04114241
CAS Number: 28489-28-3