Stampa…
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC445025-1G PC445025-25G PC445025-5G
APOSPC445025-1GEA 73 EUR
APOSPC445025-1G APOSPC445025-25G APOSPC445025-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine
Formula: C₅H₂BrFN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08703668
CAS Number: 1868-58-2