Stampa…
5-Fluoro-2-iodopyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC445023-250MG PC445023-1G
APOSPC445023-250MGEA 87.3 EUR
APOSPC445023-250MG APOSPC445023-1G
5-Fluoro-2-iodopyridine 97%
5-Fluoro-2-iodopyridine
Formula: C5H3FIN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07787574
CAS Number: 159870-80-1