Stampa…
2-Chloro-3-fluoro-4-iodopyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC445020-10G PC445020-25G PC445020-5G
APOSPC445020-10GEA 158 EUR
APOSPC445020-10G APOSPC445020-25G APOSPC445020-5G
2-Chloro-3-fluoro-4-iodopyridine 95+%
2-Chloro-3-fluoro-4-iodopyridine
Formula: C₅H₂ClFIN
Peso molecolare: 257,43 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972389
CAS Number: 148639-07-0