Stampa…
Acido eptafluorobutirrico 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
PC4450-100G PC4450-250G PC4450-25G
APOSPC4450-100GEA 102 EUR
APOSPC4450-100G APOSPC4450-250G APOSPC4450-25G
Acido eptafluorobutirrico 98%
Acido eptafluorobutirrico
Biochemistry, 20, 4530 (1981): anion-pairing agent for reverse phase HPLC purification of proteins & peptides.
Formula: C₄HF₇O₂
Punto di ebollizione: 119…121 °C
Punto di fusione: –18 °C
Densità: 1,645 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004171
CAS Number: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,II