Stampa…
2-Fluoro-5-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene, 4-Fluoro-3-methoxynitrobenzene
PC4443-5G PC4443-25G
APOSPC4443-5GEA 24.8 EUR
APOSPC4443-5G APOSPC4443-25G
2-Fluoro-5-nitroanisole
2-Fluoro-5-nitroanisole
Formula: C₇H₆FNO₃
Peso molecolare: 171,13 g/mol
Punto di fusione: 66…71 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782081
CAS Number: 454-16-0