3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₅F₃N₂ Punto di ebollizione: 117 °C/15mmHg Punto di fusione: 89…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00156058 CAS Number: 10010-93-2 |