Stampa…
1H,1H-Perfluorohexan-1-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4438-25G PC4438-5G
APOSPC4438-25GEA 719 EUR
APOSPC4438-25G APOSPC4438-5G
1H,1H-Perfluorohexan-1-ol 98%
1H,1H-Perfluorohexan-1-ol
Formula: C₆H₃F₁₁O
Punto di ebollizione: 130…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038338
CAS Number: 423-46-1