Stampa…
6-Fluoro-m-toluidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-4-fluorotoluene, 6-Fluoro-m-methylaniline, 2-Fluoro-5-methylaniline
PC4433-10G PC4433-250G PC4433-50G
APOSPC4433-10GEA 21.9 EUR
APOSPC4433-10G APOSPC4433-250G APOSPC4433-50G
6-Fluoro-m-toluidine
6-Fluoro-m-toluidine
Formula: C₇H₈FN
Peso molecolare: 125,15 g/mol
Punto di ebollizione: 80…86 °C/11mmHg
Densità: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007654
CAS Number: 452-84-6