Stampa…
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Amino-3-fluorophenyl)methanol
PC4408-1G PC4408-250MG PC4408-5G
APOSPC4408-1GEA 245 EUR
APOSPC4408-1G APOSPC4408-250MG APOSPC4408-5G
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
Formula: C₇H₈FNO
Peso molecolare: 141,1429 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094241
CAS Number: 146019-45-6