Stampa…
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-nitrobenzene
PC4404-1G PC4404-5G PC4404-10G
APOSPC4404-1GEA 24.8 EUR
APOSPC4404-1G APOSPC4404-5G APOSPC4404-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Punto di fusione: 46…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094237
CAS Number: 131858-37-2
UN: 3261
ADR: 8,II