Stampa…
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Fluoro-4-nitrophenyl)methanol
PC4403-5G PC4403-1G PC4403-10G
APOSPC4403-5GEA 143 EUR
APOSPC4403-5G APOSPC4403-1G APOSPC4403-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol
Formula: C₇H₆FNO₃
Peso molecolare: 171,1300 g/mol
Punto di fusione: 93…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094236
CAS Number: 503315-74-0