Stampa…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4401-1G PC4401-25G PC4401-5G
APOSPC4401-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4401-1G APOSPC4401-25G APOSPC4401-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃ClF₄O₂S
Punto di ebollizione: 76 °C/0,5mmHg
Punto di fusione: 48…52 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01091000
CAS Number: 176225-09-5
UN: 3261
ADR: 8,III