Stampa…
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H,1H-Heptafluorobutyl iodide, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-iodobutane
PC4400-1G PC4400-5G PC4400-25G
APOSPC4400-1GEA 30.6 EUR
APOSPC4400-1G APOSPC4400-5G APOSPC4400-25G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane
Formula: C₄H₂F₇I
Peso molecolare: 309,95 g/mol
Punto di ebollizione: 91…92 °C
Densità: 2,054 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013719
CAS Number: 374-98-1
EINECS: 206-779-5