Stampa…
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4399-100G PC4399-25G PC4399-5G
APOSPC4399-100GEA 118 EUR
APOSPC4399-100G APOSPC4399-25G APOSPC4399-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄FNO₄
Peso molecolare: 185,11 g/mol
Punto di fusione: 173…176 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862092
CAS Number: 403-21-4