Stampa…
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC4391-1G PC4391-25G PC4391-5G
APOSPC4391-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4391-1G APOSPC4391-25G APOSPC4391-5G
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Punto di ebollizione: 211 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039762
CAS Number: 62451-84-7