Stampa…
Gallium trifluoride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4387L-1G PC4387L-5G
APOSPC4387L-1GEA 198 EUR
APOSPC4387L-1G APOSPC4387L-5G
Gallium trifluoride 99%
Gallium trifluoride
Formula: F₃Ga
Punto di ebollizione: 1000 °C
Punto di fusione: 800 °C
Densità: 4,47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011021
CAS Number: 7783-51-9
EINECS: 232-004-5
UN: 3260
ADR: 8,III