Stampa…
Perfluoro(methylcyclohexane)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: FlutecR PP2
PC4381N-1KG PC4381N-250G
APOSPC4381N-1KGEA 0 EUR
APOSPC4381N-1KG APOSPC4381N-250G
Perfluoro(methylcyclohexane)
Perfluoro(methylcyclohexane)
Formula: C₇F₁₄
Peso molecolare: 350,05 g/mol
Punto di ebollizione: 76 °C
Densità: 1,788 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001468
CAS Number: 355-02-2
EINECS: 206-573-5