5-Fluoro-m-xylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,5-Dimethylfluorobenzene, 1-Fluoro-3,5-dimethylbenzene, 5-Fluoro-1,3-dimethylbenzene
Formula:
C₈H₉F Punto di ebollizione: 144…145 °C Flash Pt: 35 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052366 CAS Number: 461-97-2 UN: 1993 ADR: 3,III |