Stampa…
3-Fluoro-o-xylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-2,3-dimethylbenzene, 1,2-Dimethyl-3-fluorobenzene
PC4381C-100G PC4381C-250G PC4381C-25G
APOSPC4381C-100GEA 120 EUR
APOSPC4381C-100G APOSPC4381C-250G APOSPC4381C-25G
3-Fluoro-o-xylene 98%
3-Fluoro-o-xylene
Formula: C₈H₉F
Peso molecolare: 124,16 g/mol
Punto di ebollizione: 147…152 °C
Densità: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000323
CAS Number: 443-82-3
EINECS: 207-140-3
UN: 1993
ADR: 3,III