Stampa…
2-Fluoro-m-xylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-1,3-dimethylbenzene, 1-Fluoro-2,6-dimethylbenzene
PC4381-100G PC4381-25G PC4381-5G
APOSPC4381-100GEA 205 EUR
APOSPC4381-100G APOSPC4381-25G APOSPC4381-5G
2-Fluoro-m-xylene 98%
2-Fluoro-m-xylene
Formula: C₈H₉F
Punto di ebollizione: 147…148 °C
Densità: 0,988 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039215
CAS Number: 443-88-9
EINECS: 207-144-5
UN: 1993
ADR: 3,III