Stampa…
5-Fluorouracile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4380-100G PC4380-25G
APOSPC4380-100GEA 48 EUR
APOSPC4380-100G APOSPC4380-25G
5-Fluorouracile 99%
5-Fluorouracil
Antineoplastic agent. Not USP. Not for drug use.
Formula: C₄H₃FN₂O₂
Punto di ebollizione: 190…200 °C/0,1mmHg
Punto di fusione: 282…286 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006018
CAS Number: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III