Stampa…
3-Fluoro-L-tyrosine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4378-1G PC4378-250MG
APOSPC4378-1GEA 294 EUR
APOSPC4378-1G APOSPC4378-250MG
3-Fluoro-L-tyrosine 97%
3-Fluoro-L-tyrosine
Formula: C₉H₁₀FNO₃
Punto di fusione: 260…261 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002607
CAS Number: 7423-96-3