5-Fluoro-DL-tryptophan
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Amino-3-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(5-F)-OH
Formula:
C₁₁H₁₁FN₂O₂ Punto di fusione: 265 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005649 CAS Number: 154-08-5 EINECS: 205-822-5 |