Stampa…
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4377V-1G PC4377V-25G
APOSPC4377V-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4377V-1G APOSPC4377V-25G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formula: C₁₀H₈F₄O
Peso molecolare: 220,17 g/mol
Punto di fusione: 30…33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061264
CAS Number: 239107-27-8