Stampa…
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4377U-1G PC4377U-250MG
APOSPC4377U-1GEA 176 EUR
APOSPC4377U-1G APOSPC4377U-250MG
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formula: C₁₀H₈F₄O
Peso molecolare: 220,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061263
CAS Number: 239107-26-7