Stampa…
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4377T-1G PC4377T-5G PC4377T-25G
APOSPC4377T-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4377T-1G APOSPC4377T-5G APOSPC4377T-25G
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formula: C₁₀H₈F₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061262
CAS Number: 207974-20-7