Stampa…
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4377P-25G PC4377P-5G
APOSPC4377P-25GEA 139 EUR
APOSPC4377P-25G APOSPC4377P-5G
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formula: C₁₀H₈F₄O
Peso molecolare: 220,17 g/mol
Punto di ebollizione: 127…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061192
CAS Number: 207986-23-0