Stampa…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4377H-5G PC4377H-1G PC4377H-25G
APOSPC4377H-5GEA 93.1 EUR
APOSPC4377H-5G APOSPC4377H-1G APOSPC4377H-25G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅F₄N
Punto di ebollizione: 229 °C
Densità: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061184
CAS Number: 179946-34-0