Stampa…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4376Y-25G PC4376Y-5G
APOSPC4376Y-25GEA 69.6 EUR
APOSPC4376Y-25G APOSPC4376Y-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆F₄O₂
Punto di fusione: 50…53 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061190
CAS Number: 220227-47-4