Stampa…
(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid
PC4376W-5G PC4376W-1G PC4376W-25G
APOSPC4376W-5GEA 55.1 EUR
APOSPC4376W-5G APOSPC4376W-1G APOSPC4376W-25G
(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₉H₆F₄O₂
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061188
CAS Number: 195447-79-1