Stampa…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4376V-10G PC4376V-5G PC4376V-1G
APOSPC4376V-10GEA 250 EUR
APOSPC4376V-10G APOSPC4376V-5G APOSPC4376V-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆F₄O₂
Punto di fusione: 86…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061191
CAS Number: 179946-32-8