Stampa…
(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC4376T-5G PC4376T-1G
APOSPC4376T-5GEA 441 EUR
APOSPC4376T-5G APOSPC4376T-1G
(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₉H₆F₄O₂
Peso molecolare: 222,14 g/mol
Punto di fusione: 78…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061186
CAS Number: 209991-64-0