Stampa…
(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4376S-1G PC4376S-5G PC4376S-100MG
APOSPC4376S-1GEA 77.1 EUR
APOSPC4376S-1G APOSPC4376S-5G APOSPC4376S-100MG
(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₉H₆F₄O₂
Punto di fusione: 113…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061185
CAS Number: 194943-83-4