Stampa…
4-Fluoro-3-trifluorometilfenolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4376R-100G PC4376R-25G PC4376R-5G
APOSPC4376R-100GEA 136 EUR
APOSPC4376R-100G APOSPC4376R-25G APOSPC4376R-5G
4-Fluoro-3-trifluorometilfenolo 98%
4-Fluoro-3-trifluorometilfenolo
Formula: C₇H₄F₄O
Punto di ebollizione: 84…86 °C/15mmHg
Punto di fusione: 17 °C
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043875
CAS Number: 61721-07-1
EINECS: 432-560-0
UN: 3265
ADR: 8,II