Stampa…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride
PC4376P-10G PC4376P-50G PC4376P-1G PC4376P-5G PC4376P-25G
APOSPC4376P-10GEA 0 EUR
APOSPC4376P-10G APOSPC4376P-50G APOSPC4376P-1G APOSPC4376P-5G APOSPC4376P-25G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄F₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061288
CAS Number: 172333-87-8
UN: 3265
ADR: 8,II